5-Methyl-1,3-benzoxazole-2-thiol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Methyl-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-2-thione
OR28485-1G OR28485-25G OR28485-5G
APOSOR28485-1GEA 164 DKK
APOSOR28485-1G APOSOR28485-25G APOSOR28485-5G
5-Methyl-1,3-benzoxazole-2-thiol
5-Methyl-1,3-benzoxazole-2-thiol
Formel: C₈H₇NOS
Molekylvægt: 165.22 g/mol
Smeltepunkt: 223…225 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08447019
CAS-nummer: 22876-22-8