N-Hydroxysuccinimid 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Hydroxypyrrolidine-2,5-dione, NHS, HOSu
OR28434-100G OR28434-1KG OR28434-250G
APOSOR28434-100GEA 164 DKK
APOSOR28434-100G APOSOR28434-1KG APOSOR28434-250G
N-Hydroxysuccinimid 99%
N-Hydroxysuccinimid
Formel: C₄H₅NO₃
Molekylvægt: 115.09 g/mol
Kogepunkt: 363
Smeltepunkt: 94…99 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005516
CAS-nummer: 6066-82-6
EINECS: 228-001-3