5-Chloro-6-hydroxynicotinic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR2842-25G
OR2842-100G
APOSOR2842-25GEA
387
DKK
APOSOR2842-25G
APOSOR2842-100G
5-Chloro-6-hydroxynicotinic acid 98%
5-Chloro-6-hydroxynicotinic acid
Formel:
C₆H₄ClNO₃ Smeltepunkt: >300 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00052950 CAS-nummer: 54127-63-8 |