3-Chlor-4-iodanilin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR28394-5G OR28394-100G OR28394-25G
APOSOR28394-5GEA 0 DKK
APOSOR28394-5G APOSOR28394-100G APOSOR28394-25G
3-Chlor-4-iodanilin
3-Chlor-4-iodanilin
Formel: C₆H₅ClIN
Smeltepunkt: 56…58 °C
Massefylde: 2,015 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 143 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00051845
CAS-nummer: 135050-44-1
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III