3-Pyridinecarboxamide oxime
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR28384-100G OR28384-25G OR28384-5G
APOSOR28384-100GEA 295 DKK
APOSOR28384-100G APOSOR28384-25G APOSOR28384-5G
3-Pyridinecarboxamide oxime
3-Pyridinecarboxamide oxime
Formel: C₆H₇N₃O
Smeltepunkt: 130…135 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00265955
CAS-nummer: 1594-58-7