Disodium-1,6-naphthalenedisulphonate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,6-Naphthalenedisulphonic acid Disodium salt, Sodium naphthalene-1,6-disulphonate
OR2838-100G OR2838-500G OR2838-1KG
APOSOR2838-100GEA 164 DKK
APOSOR2838-100G APOSOR2838-500G APOSOR2838-1KG
Disodium-1,6-naphthalenedisulphonate 97%
Disodium-1,6-naphthalenedisulphonate
Formel: C₁₀H₈O₆S₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00021522
CAS-nummer: 1655-43-2
EINECS: 216-734-1