6-Chloro-7-deazapurine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
OR2836-25G OR2836-5G OR2836-100G
APOSOR2836-25GEA 218 DKK
APOSOR2836-25G APOSOR2836-5G APOSOR2836-100G
6-Chloro-7-deazapurine
6-Chloro-7-deazapurine
Formel: C₆H₄ClN₃
Molekylvægt: 153.57 g/mol
Smeltepunkt: 188…194 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01686865
CAS-nummer: 3680-69-1
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III