Brommethyl-cyclopropan 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR28323-100G OR28323-25G OR28323-5G
APOSOR28323-100GEA 491 DKK
APOSOR28323-100G APOSOR28323-25G APOSOR28323-5G
Brommethyl-cyclopropan 98%
Brommethyl-cyclopropan
Formel: C₄H₇Br
Molekylvægt: 135 g/mol
Kogepunkt: 101…112 °C
Massefylde: 1.392 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 41 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00001306
CAS-nummer: 7051-34-5
EINECS: 230-331-8
UN nummer: 1993
ADR: 3 III