2,4-Dimethoxybenzylalkohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR28314-100G OR28314-25G OR28314-500G
APOSOR28314-100GEA 889 DKK
APOSOR28314-100G APOSOR28314-25G APOSOR28314-500G
2,4-Dimethoxybenzylalkohol
2,4-Dimethoxybenzylalkohol
Formel: C₉H₁₂O₃
Molekylvægt: 168.19 g/mol
Kogepunkt: 177…179 °C/10mmHg
Smeltepunkt: 38…40 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00004614
CAS-nummer: 7314-44-5
EINECS: 230-775-2