1,2-Dimethoxy-4,5-dinitrobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR28313-10G OR28313-1G OR28313-5G
APOSOR28313-10GEA 2600 DKK
APOSOR28313-10G APOSOR28313-1G APOSOR28313-5G
1,2-Dimethoxy-4,5-dinitrobenzene
1,2-Dimethoxy-4,5-dinitrobenzene
Formel: C₈H₈N₂O₆
Molekylvægt: 228.16 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00082695
CAS-nummer: 3395-03-7