Ethyl-4-methyloxazole-5-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR28307-1G OR28307-250MG
APOSOR28307-1GEA 262 DKK
APOSOR28307-1G APOSOR28307-250MG
Ethyl-4-methyloxazole-5-carboxylate
Ethyl-4-methyloxazole-5-carboxylate
Formel: C₇H₉NO₃
Smeltepunkt: 36…38 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00062573
CAS-nummer: 20485-39-6
EINECS: 243-848-9