2-Chlor-6-hydrazinopyridin 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2830-25G OR2830-5G
APOSOR2830-25GEA 197 DKK
APOSOR2830-25G APOSOR2830-5G
2-Chlor-6-hydrazinopyridin 95%
2-Chlor-6-hydrazinopyridin
Formel: C₅H₆ClN₃
Smeltepunkt: 117…120 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00214724
CAS-nummer: 5193-03-3