2'-Hydroxy-6'-methoxyacetophenon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(2-Hydroxy-6-methoxyphenyl)ethanone
OR28267-10G OR28267-25G OR28267-5G
APOSOR28267-10GEA 556 DKK
APOSOR28267-10G APOSOR28267-25G APOSOR28267-5G
2'-Hydroxy-6'-methoxyacetophenon 98%
2'-Hydroxy-6'-methoxyacetophenon
Formel: C₉H₁₀O₃
Kogepunkt: 141 °C/16mmHg
Smeltepunkt: 56…60 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008732
CAS-nummer: 703-23-1
EINECS: 211-872-9