3,5-Bis(bromomethyl)toluene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR28251-10G OR28251-5G OR28251-1G
APOSOR28251-10GEA 7180 DKK
APOSOR28251-10G APOSOR28251-5G APOSOR28251-1G
3,5-Bis(bromomethyl)toluene
3,5-Bis(bromomethyl)toluene
Formel: C₉H₁₀Br₂
Smeltepunkt: 64…66 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00182480
CAS-nummer: 19294-04-3
UN nummer: 1759
ADR: 8,III