3-Brom-6-chlor-2-methylpyridin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Bromo-2-chloro-6-picoline, 5-Bromo-2-chloro-6-methylpyridine, 3-Bromo-6-chloro-2-picoline
OR2823-100G OR2823-25G OR2823-5G
APOSOR2823-100GEA 4360 DKK
APOSOR2823-100G APOSOR2823-25G APOSOR2823-5G
3-Brom-6-chlor-2-methylpyridin
3-Bromo-6-chloro-2-methylpyridine
Formel: C₆H₅BrClN
Molekylvægt: 206.47 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07375117
CAS-nummer: 132606-40-7