2-(Oxiran-2-ylmethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR28220-100G OR28220-25G
APOSOR28220-100GEA 1270 DKK
APOSOR28220-100G APOSOR28220-25G
2-(Oxiran-2-ylmethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 97%
2-(Oxiran-2-ylmethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Formel: C₁₁H₉NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005896
CAS-nummer: 5455-98-1