5-(2,5-Dichlorophenyl)-2-furaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR28219-1G OR28219-250MG
APOSOR28219-1GEA 763 DKK
APOSOR28219-1G APOSOR28219-250MG
5-(2,5-Dichlorophenyl)-2-furaldehyde
5-(2,5-Dichlorophenyl)-2-furaldehyde
Formel: C₁₁H₆Cl₂O₂
Smeltepunkt: 97…101 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00454841
CAS-nummer: 99113-89-0