1-Methyl-1-p-tolylethylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2820-1G OR2820-250MG OR2820-100MG
APOSOR2820-1GEA 3340 DKK
APOSOR2820-1G APOSOR2820-250MG APOSOR2820-100MG
1-Methyl-1-p-tolylethylamine
1-Methyl-1-p-tolylethylamine
Formel: C₁₀H₁₅N
Smeltepunkt: 112 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08669637
CAS-nummer: 6526-79-0