Isoquinolin-4-amin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Aminoisoquinoline, Isoquinolin-4-amine
OR2818-1G OR2818-5G
APOSOR2818-1GEA 273 DKK
APOSOR2818-1G APOSOR2818-5G
Isoquinolin-4-amin
Isoquinolin-4-amin
Formel: C₉H₈N₂
Smeltepunkt: 107…113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00034752
CAS-nummer: 23687-25-4
EINECS: 245-823-8