5-Isoquinolinol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Hydroxyisoquinoline
OR2817-1G OR2817-5G
APOSOR2817-1GEA 327 DKK
APOSOR2817-1G APOSOR2817-5G
5-Isoquinolinol 97%
5-Isoquinolinol
Formel: C₉H₇NO
Molekylvægt: 145.16 g/mol
Smeltepunkt: 213…215 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006906
CAS-nummer: 2439-04-5
EINECS: 219-456-9