4-Mercaptobenzoic acid 90%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Thiobenzoic acid
OR28166-25G OR28166-5G OR28166-10G
APOSOR28166-25GEA 1810 DKK
APOSOR28166-25G APOSOR28166-5G APOSOR28166-10G
4-Mercaptobenzoic acid 90%
4-Mercaptobenzoic acid
Formel: C₇H₆O₂S
Smeltepunkt: 215…224 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00016617
CAS-nummer: 1074-36-8
UN nummer: 3335
ADR: 9,III