Isoxazol-5-carbonylchlorid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR2811-1G OR2811-250MG OR2811-5G
APOSOR2811-1GEA 349 DKK
APOSOR2811-1G APOSOR2811-250MG APOSOR2811-5G
Isoxazol-5-carbonylchlorid 97%
Isoxazol-5-carbonylchlorid
Formel: C₄H₂ClNO₂
Molekylvægt: 131.52 g/mol
Kogepunkt: 167…168 °C
Massefylde: 1.362 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00067868
CAS-nummer: 62348-13-4
UN nummer: 3265
ADR: 8 II