4-Amino-2-chlorpyrimidin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Chlor-4-pyrimidinamin, 2-Chloro-4-pyrimidinamine, 2-Chloropyrimidin-4-amine, 2-Chloropyrimidin-4-ylamine
OR2806-100G OR2806-25G
APOSOR2806-100GEA 1720 DKK
APOSOR2806-100G APOSOR2806-25G
4-Amino-2-chlorpyrimidin 98%
4-Amino-2-chloropyrimidine
Formel: C₄H₄ClN₃
Smeltepunkt: 197…205 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00194051
CAS-nummer: 7461-50-9