6-Bromopyridine-2-carbonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2804-25G OR2804-5G
APOSOR2804-25GEA 2100 DKK
APOSOR2804-25G APOSOR2804-5G
6-Bromopyridine-2-carbonitrile 98%
6-Bromopyridine-2-carbonitrile
Formel: C₆H₃BrN₂
Smeltepunkt: 100…104 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00234142
CAS-nummer: 122918-25-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III