4-Amino-3-Brompyridin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR2801-1G OR2801-5G OR2801-250MG
APOSOR2801-1GEA 218 DKK
APOSOR2801-1G APOSOR2801-5G APOSOR2801-250MG
4-Amino-3-Brompyridin
4-Amino-3-Brompyridin
Formel: C₅H₅BrN₂
Smeltepunkt: 61…69 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02068297
CAS-nummer: 13534-98-0