3-Chlor-2-nitropyridin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR2799-1G OR2799-5G
APOSOR2799-1GEA 366 DKK
APOSOR2799-1G APOSOR2799-5G
3-Chlor-2-nitropyridin 98%
3-Chloro-2-nitropyridine
Formel: C₅H₃ClN₂O₂
Smeltepunkt: 89…92 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00490110
CAS-nummer: 54231-32-2