Bis(2-chlorethyl)ammoniumchlorid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR27981-10KG OR27981-1KG OR27981-250G
APOSOR27981-10KGEA 4090 DKK
APOSOR27981-10KG APOSOR27981-1KG APOSOR27981-250G
Bis(2-chlorethyl)ammoniumchlorid 98%
Bis(2-chlorethyl)ammoniumchlorid
Formel: C₄H₁₀Cl₃N
Smeltepunkt: 211…215 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012515
CAS-nummer: 821-48-7
EINECS: 212-479-5
UN nummer: 2923
ADR: 8+6.1,II