3-Chlorisonicotinonitril
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2798-1G OR2798-250MG
APOSOR2798-1GEA 186 DKK
APOSOR2798-1G APOSOR2798-250MG
3-Chlorisonicotinonitril
3-Chlorisonicotinonitril
Formel: C₆H₃ClN₂
Smeltepunkt: 71…74 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05663706
CAS-nummer: 68325-15-5
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III