2-Brom-5-nitrobenzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR27973-100G OR27973-25G
APOSOR27973-100GEA 1680 DKK
APOSOR27973-100G APOSOR27973-25G
2-Brom-5-nitrobenzoesyre 98%
2-Brom-5-nitrobenzoesyre
Formel: C₇H₄BrNO₄
Smeltepunkt: 180…181 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134558
CAS-nummer: 943-14-6