Ethyl-3-hydroxy-2-naphthoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR27972-1G OR27972-250MG
APOSOR27972-1GEA 218 DKK
APOSOR27972-1G APOSOR27972-250MG
Ethyl-3-hydroxy-2-naphthoate
Ethyl-3-hydroxy-2-naphthoate
Formel: C₁₃H₁₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00220608
CAS-nummer: 7163-25-9