5-Chloro-2-hydroxybenzophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR27959-100G OR27959-25G
APOSOR27959-100GEA 2970 DKK
APOSOR27959-100G APOSOR27959-25G
5-Chloro-2-hydroxybenzophenone
5-Chloro-2-hydroxybenzophenone
Formel: C₁₃H₉ClO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00020134
CAS-nummer: 85-19-8