2-Coumaranone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR27929-100G OR27929-500G OR27929-1KG
APOSOR27929-100GEA 164 DKK
APOSOR27929-100G APOSOR27929-500G APOSOR27929-1KG
2-Coumaranone 98%
2-Coumaranone
Formel: C₈H₆O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005856
CAS-nummer: 553-86-6