2-Bromo-4'-(diethylamino)acetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(N,N-Diethylamino)phenacyl bromide
OR27926-1G OR27926-500MG
APOSOR27926-1GEA 654 DKK
APOSOR27926-1G APOSOR27926-500MG
2-Bromo-4'-(diethylamino)acetophenone
2-Bromo-4'-(diethylamino)acetophenone
Formel: C₁₂H₁₆BrNO
Smeltepunkt: 50…52 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00151798
CAS-nummer: 207986-25-2