2-Amino-1-methylbenzimidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR27921-1G OR27921-5G OR27921-10G
APOSOR27921-1GEA 164 DKK
APOSOR27921-1G APOSOR27921-5G APOSOR27921-10G
2-Amino-1-methylbenzimidazole
2-Amino-1-methylbenzimidazole
Formel: C₈H₉N₃
Smeltepunkt: 203…206 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00142855
CAS-nummer: 1622-57-7