2-Chlor-6-methoxy-3-nitropyridin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR27917-100G OR27917-500G
APOSOR27917-100GEA 480 DKK
APOSOR27917-100G APOSOR27917-500G
2-Chlor-6-methoxy-3-nitropyridin 97%
2-Chloro-6-methoxy-3-nitropyridine
Formel: C₆H₅ClN₂O₃
Smeltepunkt: 78…80 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00130268
CAS-nummer: 38533-61-8