6-Aminoquinolin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Quinolin-6-ylamine
OR27857-1G OR27857-5G OR27857-10G
APOSOR27857-1GEA 164 DKK
APOSOR27857-1G APOSOR27857-5G APOSOR27857-10G
6-Aminoquinolin 98%
6-Aminoquinolin
Formel: C₉H₈N₂
Molekylvægt: 144.18 g/mol
Kogepunkt: 146 °C/0.3mmHg
Smeltepunkt: 115…119 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006803
CAS-nummer: 580-15-4