4-Amino-6-chloro-2-(methylthio)pyrimidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR27855-100G
OR27855-25G
APOSOR27855-100GEA
1730
DKK
APOSOR27855-100G
APOSOR27855-25G
4-Amino-6-chloro-2-(methylthio)pyrimidine 95%
4-Amino-6-chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Formel:
C₅H₆ClN₃S Smeltepunkt: 130…132 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006088 CAS-nummer: 1005-38-5 |