3-Methylbenzofuran
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR27821-1G OR27821-5G
APOSOR27821-1GEA 436 DKK
APOSOR27821-1G APOSOR27821-5G
3-Methylbenzofuran
3-Methylbenzofuran
Formel: C₉H₈O
Kogepunkt: 195…197 °C
Massefylde: 1,046 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00205641
CAS-nummer: 21535-97-7