2-Methoxyethyl isothiocyanat 98+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR2781-1G OR2781-5G
APOSOR2781-1GEA 578 DKK
APOSOR2781-1G APOSOR2781-5G
2-Methoxyethyl isothiocyanat 98+%
2-Methoxyethyl isothiocyanat
Formel: C₄H₇NOS
Kogepunkt: 88…92 °C/24mmHg
Flammepunkt: 66 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041126
CAS-nummer: 38663-85-3
UN nummer: 2922
ADR: 8+6.1,III