3-Aminopicolinic acid 97%, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2780T-5G OR2780T-25G
APOSOR2780T-5GEA 262 DKK
APOSOR2780T-5G APOSOR2780T-25G
3-Aminopicolinic acid 97%, Technical Grade
3-Aminopicolinic acid
Formel: C₆H₆N₂O₂
Smeltepunkt: 218…222 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00090153
CAS-nummer: 1462-86-8