Cyclohexancarbonitril
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR27707-1G OR27707-5G
APOSOR27707-1GEA 164 DKK
APOSOR27707-1G APOSOR27707-5G
Cyclohexancarbonitril
Cyclohexancarbonitril
Formel: C₇H₁₁N
Molekylvægt: 109.17 g/mol
Kogepunkt: 75…76 °C/16mmHg
Smeltepunkt: 11 °C
Massefylde: 0.919 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 65 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040444
CAS-nummer: 766-05-2
EINECS: 212-157-4
UN nummer: 3276
ADR: 6.1 III