Cyclododecanon oxime
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR27687-1G OR27687-500MG
APOSOR27687-1GEA 1730 DKK
APOSOR27687-1G APOSOR27687-500MG
Cyclododecanon oxime
Cyclododecanon oxime
Formel: C₁₂H₂₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 946-89-4