1-Brom-4-chlor-2-nitrobenzen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR27686-100G
OR27686-1KG
OR27686-500G
APOSOR27686-100GEA
491
DKK
APOSOR27686-100G
APOSOR27686-1KG
APOSOR27686-500G
1-Brom-4-chlor-2-nitrobenzen
1-Brom-4-chlor-2-nitrobenzen
Formel:
C₆H₃BrClNO₂ Smeltepunkt: 67…72 °C Massefylde: 2,048 g/cm³ (25 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00024320 CAS-nummer: 41513-04-6 EINECS: 255-421-4 |