7-Methoxynaphthalen-1-ol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR27684-1G OR27684-5G
APOSOR27684-1GEA 600 DKK
APOSOR27684-1G APOSOR27684-5G
7-Methoxynaphthalen-1-ol 95%
7-Methoxynaphthalen-1-ol
Formel: C₁₁H₁₀O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01314215
CAS-nummer: 67247-13-6