5-Nitro-2-(1-pyrrolidinyl)benzenecarbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR27641-1G OR27641-5G OR27641-10G
APOSOR27641-1GEA 763 DKK
APOSOR27641-1G APOSOR27641-5G APOSOR27641-10G
5-Nitro-2-(1-pyrrolidinyl)benzenecarbaldehyde
5-Nitro-2-(1-pyrrolidinyl)benzenecarbaldehyde
Formel: C₁₁H₁₂N₂O₃
Molekylvægt: 220.23 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00455053
CAS-nummer: 30742-59-7