3,4-Dichloro-2,6-dinitrophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR2761-1G OR2761-250MG
APOSOR2761-1GEA 1640 DKK
APOSOR2761-1G APOSOR2761-250MG
3,4-Dichloro-2,6-dinitrophenol
3,4-Dichloro-2,6-dinitrophenol
Formel: C₆H₂Cl₂N₂O₅
Smeltepunkt: 168 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09836174
CAS-nummer: 1664-10-4