Methyl-4-hydroxycyclohexanecarboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR27594-1G OR27594-5G
APOSOR27594-1GEA 248 DKK
APOSOR27594-1G APOSOR27594-5G
Methyl-4-hydroxycyclohexanecarboxylate 95%
Methyl-4-hydroxycyclohexanecarboxylate
Formel: C₈H₁₄O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00729087
CAS-nummer: 17449-76-2