6-Nitro-m-benzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR27574-100G OR27574-25G
APOSOR27574-100GEA 349 DKK
APOSOR27574-100G APOSOR27574-25G
6-Nitro-m-benzoesyre
6-Nitro-m-benzoesyre
Formel: C₈H₇NO₅
Smeltepunkt: 125…135 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00151836
CAS-nummer: 1882-69-5