6-Bromveratraldehyd
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR27568-100G OR27568-25G
APOSOR27568-100GEA 818 DKK
APOSOR27568-100G APOSOR27568-25G
6-Bromveratraldehyd
6-Bromveratraldehyd
Formel: C₉H₉BrO₃
Smeltepunkt: 148…152 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003301
CAS-nummer: 5392-10-9