5-Iodo-1H-indazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2756-5G OR2756-1G
APOSOR2756-5GEA 295 DKK
APOSOR2756-5G APOSOR2756-1G
5-Iodo-1H-indazole 98%
5-Iodo-1H-indazole
Formel: C₇H₅IN₂
Smeltepunkt: 150…152 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07781642
CAS-nummer: 55919-82-9